Läs mer
JG Finneran Associates™ Platta botteninsatser
Produktkod. 12307029
Change view
Volym (metrisk):
250μ L
350μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12307029 350μ L Paket med 1000
10177070 250μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12307029 Leverantör JG Finneran Associates™ Leverantörsnummer 4035630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i 2mL standardöppningsbar crimptop och skruvgänga flaskor. JG Finneran™ Flat Bottom Inserts är ett ekonomiskt alternativ till de koniska skären med begränsad volym.
  • Plattbottnade glas- och polypropeninsatser
  • Med ID-ring överst på insatsen för enkel identifiering
  • Finns saltad eller förrenad
Spezifikation
Material Glas
Volym (metrisk) 350μ L
Basstil Plan
Kvantitet 1000 Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.