Läs mer
JG Finneran Associates™ Platta botteninsatser
Produktkod. p-8009570
Volym (metrisk):
250μ L
350μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12307029
Brand: JG Finneran Associates™ 4035630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i 2mL standardöppningsbar crimptop och skruvgänga flaskor. JG Finneran™ Flat Bottom Inserts är ett ekonomiskt alternativ till de koniska skären med begränsad volym.
  • Plattbottnade glas- och polypropeninsatser
  • Med ID-ring överst på insatsen för enkel identifiering
  • Finns saltad eller förrenad
Specifikationer
Material Glas
Volym (metrisk) 350μ L
Basstil Plan
Kvantitet 1000 Pk.