Läs mer
Mutexil™ Charlotte runda engångsmössor
Diameter (metrisk):
48 cm
53 cm
Produkttyp:
Bouffant
Kvantitet:
1000/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Rund
- Polypropen
- Non-woven
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bouffant |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Designtyp | Rund |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |