Beskrivning
- 10-12 gm2 spunbonded polypropen (SBPP)
- Stark, lätt och andas
- Latexfri
- Handgjord, platt rund stil, dubbel resår
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bouffant |
| Storlek | 24 tum |
| Material | Spunbond polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (engelska) | 24 tum |
| Inkluderar | Endast Bouffant Cap |
| Konstruktion | 10 till 12 g/m2 Spunbond polypropen |
| Visa mer |