Läs mer
Bourgeonal (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bourgeonal |
| CAS | 18127-01-0 |
| Molekylformel | C13 H18 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-13(2,3)12-8-6-11(7-9-12)5-4-10-14/h6-10H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(CCC=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-tert-butylphenyl)propanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vikt | 190.1358 |