Läs mer
Gibco™ Bovint albuminfraktion V (7,5 % lösning)
Produktkod. 11500496 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500496 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500496 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15260037
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Bovint albuminfraktion V (7,5 % lösning)
7,5 g/100 ml
Beredd med bovint serumalbuminfraktion V i fosfatbuffrad saltlösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp BSA
pH 6 till 8
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodanine