Läs mer
Invitrogen™ Bovine alpha-Thrombin Native Protein
Produktkod. 11504141
Change view
Kvantitet:
200 μg
Förpackningsstorlek:
200µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504141 200 μg 200µg
1 options
Produktkod. 11504141 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP43104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.00 SEK
    1194.24 SEK / 200µg
    Save 49.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Native Protein
RP-43104 contains native bovine a-Thrombin protein. RP-43104 may be used as a positive control in many immunological assays.
Note: Antibody lot-to-lot variability may occur and dilution optimization of each production lot in specific application is recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P00735
Koncentration 9.2 mg/mL
För användning med (applikation) Neutralization
Formulering 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 280685
Molekylvikt (g/mol) 36.7 kDa
Namn Bovine alpha-Thrombin
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 200 μg
Källa Bovine
Förvaringskrav -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias Activation peptide fragment 1; Activation peptide fragment 2; bovine prothrombin protein; Coagulation factor II; coagulation factor II (thrombin); coagulation factor II [thrombin]; coagulation factor II, thrombin; F2; prepro-coagulation factor II; preprothrombin; prothrombin; prothrombin B-chain; PT; RPRGL2; serine protease; THPH1; thrombin; Thrombin heavy chain; Thrombin light chain
Vanligt namn alpha-Thrombin
Gensymbol F2
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Bovine
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein subtyp Native