Läs mer
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Produktkod. 30228817 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30228817 1 mL
1 options
Produktkod. 30228817 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7162FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4920.00 SEK
    4652.55 SEK / 1ml
    Save 267.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Bovine
Immunogen This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG