Läs mer
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 525], R&D Systems™
Produktkod. 31886633 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
31886633 1 mL
1 options
Produktkod. 31886633 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7162JF525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Bovine
Immunogen This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus