Läs mer
Lonza™ Bovint hjärnextrakt (BBE), 9 mg/ml, 5 ml
Produktkod. 11615490
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11615490 5 ml Varje
1 options
Produktkod. 11615490 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC4098
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Användbart komplement vid odling av olika endotelcellstyper.
  • Lämplig för användning i odling av olika endotelcellstyper.
  • Innehåller tillväxtfaktorer för tillväxt av endotelceller.
  • Finns i en koncentration av 9 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 9 mg/mL
Produkttyp Bovint hypofysextrakt
Kvantitet 5 ml