Läs mer
Invitrogen™ Bovine Factor IXa Native Protein
Produktkod. 11574141
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11574141 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11574141 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP43112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1504.00 SEK
    1443.84 SEK / 100µg
    Save 60.16 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Native Protein
RP-43112 contains native bovine Factor Ixa protein. RP-43112 may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P00741
För användning med (applikation) Neutralization
Formulering 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 280688
Molekylvikt (g/mol) 45 kDa
Namn Bovine Factor IXa
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 100 μg
Källa Bovine
Förvaringskrav -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias AW111646; Cf9; Cf-9; Christmas factor; coagulation factor IX; coagulation factor IX (plasma thromboplastic component, Christmas disease, hemophilia B); Coagulation factor IXa heavy chain; Coagulation factor IXa light chain; F9; F9 p22; F9a; factor 9; factor IX (Christmas factor) precursor; factor IX F9; FIX; HEMB; P19; plasma thromboplastic component; plasma thromboplastin component; PTC; THPH8
Vanligt namn Factor Ixa
Gensymbol F9
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Bovine
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein subtyp Native