Läs mer
Invitrogen™ Bovine Factor Va Native Protein
Produktkod. 11514161
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514161 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11514161 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP43129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00 SEK
    4612.80 SEK / 100µg
    Save 192.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Native Protein
RP-43129 contains native bovine Factor Va protein. RP-43129 may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q28107
Koncentration 2.4 mg/mL
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Protein with 5mM CaCl2, 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 280687
Molekylvikt (g/mol) 168 kDa
Namn Bovine Factor Va
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 100 μg
Källa Bovine
Förvaringskrav -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias Activated protein C cofactor; coagulation factor V; coagulation factor V (proaccelerin, labile factor); Coagulation factor V heavy chain; coagulation factor V jinjiang A2 domain; Coagulation factor V light chain; F5; F5a; factor V; factor V Leiden; FVL; PCCF; Proaccelerin, labile factor; RPRGL1; THPH2
Vanligt namn Factor Va
Gensymbol F5
Biologisk aktivitet Specific Activity = 1792 U/mg; determined by Factor V clotting assay where 1 U equals the Factor V activity in 1 mL of normal human plasma.
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Bovine
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Aktivitet Specific Activity = 1792 U/mg; determined by Factor V clotting assay where 1 U equals the Factor V activity in 1 mL of normal human plasma.
Form Liquid
Protein subtyp Native