Läs mer
Invitrogen™ Bovine Factor Xa Native Protein
Produktkod. 11534151
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11534151 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11534151 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP43119
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Native Protein
RP-43119 contains native bovine Factor Xa. RP-43119 may be used as a positive control in many immunological assays.
Factor Xa is a vitamin K-dependent glycoprotein that converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, calcium and phospholipid during blood clotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P00743
Koncentration 8 mg/mL
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 280787
Molekylvikt (g/mol) 45.3 kDa
Namn Bovine Factor Xa
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvantitet 100 μg
Källa Bovine
Förvaringskrav -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias Activated factor Xa heavy chain; Coagulation factor X; F10; F10a; Factor X heavy chain; Factor X light chain; factor Xa; FX; FXA; prothrombinase; stuart factor; Stuart-Prower factor; Unknown (protein for IMAGE:8121240); unnamed protein product
Vanligt namn Factor Xa
Gensymbol F10
Biologisk aktivitet Specific Activity = 3620 U/mg
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Bovine
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Aktivitet Specific Activity = 1826 U/mg
Form Liquid
Protein subtyp Native