Läs mer
Invitrogen™ Bovint IL-6 obestruket ELISA Utrustning
Description
Bovin IL-6 obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av bovint IL-6. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | P26892 |
| Analysintervall | 78,1 till 5000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <78.1 pg/mL |
| Beskrivning | Bovint IL-6 ELISA Reagenssats |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Serum, Supernatant |
| Specificitet | Ingen signifikant korsreaktion med rekombinant bovint IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-8, IFNg eller TNFa |
| Tillräckligt för | 5 x 96 mikroplattor brunnar |
| Show More |