Beskrivning
The protein concentration of each lot of Bovine Pituitary Extract is determined by the Bradford method. Each vial of BPE contains not less than 25 mg of protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Bovint hypofysextrakt |
| pH | 6 till 8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Torr is |