Läs mer
Invitrogen™ Kortisol från nötkreatur/får ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
Kortisol är den mest potenta glukokortikoiden som produceras av den mänskliga binjuren. Det syntetiseras från kolesterol och dess produktion stimuleras av hypofys adrenokortikotropt hormon (ACTH) som regleras av kortikotropinfrisättande faktor (CRF). ACTH- och CRF-utsöndringar hämmas av höga kortisolnivåer i en negativ återkopplingsslinga. I plasma är en majoritet av kortisol bundet med hög affinitet till kortikosteroidbindande globulin (CBG eller transkotin). Kortisol verkar genom specifika intracellulära receptorer och påverkar många fysiologiska system inklusive immunfunktion, glukosmotreglering, vaskulär tonus och benmetabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 1,56 till 100 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.96 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Urin |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Interassay CV | <10% |
| Intraassay CV | <10 |
| Kit Innehåll | Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Biotinylerad detektionsantikropp, HRP-konjugat, Standard& Provspädningsmedel, Biotinylerad detektionsantikroppspädningsmedel, HRP-konjugatspädningsmedel, Tvättbuffert, TMB-substrat, Stoppa lösning, Plattförseglare |
| Etikett eller färgämne | HRP |
| Visa mer |