Läs mer
Gilac™ Skålar med handtag, 50 cykel
Produktkod. 17978981
Change view
Kvantitet:
10-pack
Produktkod. Kvantitet
17978981 10-pack
1 options
Produktkod. 17978981 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G627421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.05 SEK
    221.98 SEK / Paket med 1
    Save 94.07 SEK
    29% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
50 cykelskålar med handtag är återanvändbara plastskålar med enastående hållbarhet, även vid intensiv användning.
  • Återanvändbar plastskål.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Idealisk för institutionell catering.
  • Paket med 10 st.
Specifications
Produkttyp Skål
Material Polypropen
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 134 mm
Höjd (metrisk) 65 mm
Kvantitet 10-pack
Vikt (metrisk) 0.65 kg