Läs mer
SCAT Box för Politainer (hopfällbar avfallsbehållare)
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SCAT Politainers är ett idealiskt sätt att inte behöva avstå från säker förvaring även i begränsade utrymmen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Ej autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Mått (L x B x H) | 306 x 290 x 290 mm |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringssystem |
| För användning med (utrustning) | Politainer |
| Material | Korrugerad |
| Mun stil | Bred |
| Produkttyp | Cubitainer |
| Sterilitet | Icke-steril |