Läs mer
Scotch™ Box Tätningstejp 311+
Produktkod. 17731679 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
66 m x 48 mm
990 mx 48 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17731679 66 m x 48 mm
17721679 990 mx 48 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17731679 Leverantör Scotch™ Leverantörsnummer 7100220442
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna högpresterande industriella förpackningstejp är för boxförsegling, skarvning, återvinning och andra krävande förpackningsapplikationer. Den ger bra prestanda i fuktiga och kalla transport- och förvaringsmiljöer, även i temperaturer under fryspunkten.
  • Högpresterande industriell förpackningstejp designad för kalla och fuktiga temperaturer
  • Fäster på mycket återvunna, korrugerade lådor
  • Bra prestanda över breda temperaturområden
  • Snabb och enkel applicering för hand, med hjälp av manuella dispensrar eller med användning 3M-Matic™ Case Sealers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Tryckkänslig akryl
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Material Polypropen
Produkttyp Kartongförseglingstejp
Mått (L x B) 66 m x 48 mm
Längd (engelska) 216.5 ft.
Längd (metrisk) 66 m
Bredd (engelska) 1,88 tum
Bredd (metrisk) 48 mm