Läs mer
Scotch™ Box Tätningstejp 311+
Handla allt 3M Produkter
Mått (LxB):
66 m x 48 mm
990 mx 48 mm
Beskrivning
- Högpresterande industriell förpackningstejp designad för kalla och fuktiga temperaturer
- Fäster på mycket återvunna, korrugerade lådor
- Bra prestanda över breda temperaturområden
- Snabb och enkel applicering för hand, med hjälp av manuella dispensrar eller med användning 3M-Matic™ Case Sealers
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Tryckkänslig akryl |
| Färg | Genomskinlig |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Box tätningstejp |
| Mått (LxB) | 66 m x 48 mm |
| Längd (engelska) | 216.5 ft. |
| Längd (metrisk) | 66 m |
| Bredd (engelska) | 1,88 tum |
| Bredd (metrisk) | 48 mm |