Läs mer
Heathrow Scientific Box Top Parafilm Dispensrar
Produktkod. 17802809 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Blått
Lila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg
17802809 Blått
17812809 Lila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17802809 Supplier Heathrow Scientific Supplier No. 120667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 SEK
    272.38 SEK / Paket med 1
    Save 38.62 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Placera helt enkelt dispensern ovanpå Parafilm och dra igenom tätningsfilmen.
Dessa mångsidiga parafilmskärare är designade för att passa både 2-tums och 4-tums rullar med parafilm för maximal flexibilitet. Dessa innovativa dispensrar har en integrerad rakhyvel som glider smidigt för att skapa ett rent snitt varje gång, vilket eliminerar behovet av sax och säkerställer att dina fingertoppar förblir säkra. De är gjorda av ABS-plast som är lätt att rengöra och finns i en mängd olika färger.
  • Passar flera storlekar av parafilm: Rymmer både 2-tums och 4-tums rullar, vilket erbjuder flexibilitet för olika applikationer
  • Integrerad rakhyvel: Designad med en integrerad rakhyvel som glider smidigt och skapar ett rent snitt varje gång
  • Hållbar och lätt att rengöra: Tillverkad av ABS-plast, vilket säkerställer att fräsen är lätt att rengöra och underhålla
  • Pålitlig konsistens: Ger ett konsekvent, rent snitt varje gång
  • Helt säkert: Skär parafilm utan att skada dina fingertoppar
  • Två säkerhetsblad ingår: Levereras med två säkerhetsblad för långvarig användning
  • Olika färger: Finns i en rad färger för att passa dina önskemål
Specifications
Produkttyp Parafilm Dispenser
Färg Blått
Mått (L x B x H) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Håller Parafilm
Material ABS
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Toppladdning