Läs mer
Edulab Boyles lagapparat
Produktkod. 30280272
Change view
Produkttyp:
Boyles lagdemonstrationsapparat
Produktkod. Produkttyp
30280272 Boyles lagdemonstrationsapparat
1 options
Produktkod. 30280272 Leverantör Edulab Leverantörsnummer VTN12302225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    1525.61 SEK / Paket med 1
    Save 159.39 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Demonstrerar Boyles lag på ett tydligt och praktiskt sätt för laboratorieexperiment.
  • Förbättrad Boyles lag-apparat utformad för effektiv demonstration av tryck-volym-relationer
  • Reservoarsystemet tillåter att färgat vatten eller olja gradvis pumpas in i röret med luft
  • Graderat rör möjliggör noggranna volymavläsningar medan trycket mäts med en pålitlig Bourdon-mätare
Specifikationer
För användning med (applikation) Demonstration av Boyles lag
Inkluderar En apparat
Produkttyp Boyles lagdemonstrationsapparat