Läs mer
BP-1-102, MedChemExpress
Produktkod. 16495777
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495777 5 mg -
16489606 50 mg -
16423048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495777 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1004935mg
MedChemExpress BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BP-1-102
CAS 1334493-07-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H27F5N2O6S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (52.67 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 626.59
Formel vikt 626.59
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease