Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner Produktkod.: 15228643
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 15228643
25 m, 0.53 mm, 5μ m, Varje
Längd (metrisk):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15228643
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 054095
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lämplig för all rutinanalys. Trajan Scientific and Medical BP1 GC kapillärkolonner är industristandardiserade icke-polära faskolonner.
  • Klassisk tvärbunden dimetylpolysiloxanteknologi
  • Låg blödning
  • Icke-polär
  • Idealisk för analyser som kolväten, aromater, bekämpningsmedel och aminer
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Typ BP1 GC-kolumn
För användning med (applikation) Aminanalys, Aromatisk analys, Bekämpningsmedelsanalys, Fenoler, Herbicidanalys, Aminer
Temperaturområde -60 °C till +280/300 °C
Filmtjocklek 5μ m
Längd (metrisk) 25 m
Material 100 % dimetylpolysiloxan
Förpackningsmaterial BP1
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner >