Läs mer
Trajan™ BP1 GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
3μ m
5μ m
0.25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lämplig för analys av kolväten, aromater, bekämpningsmedel, fenol, herbicider och aminer. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Kapillärkolonner är konstruerade av 100 % dimetylpolysiloxan.
- Klassisk tvärbunden dimetylpolysiloxanteknologi
- Låg blödning
- Icke-polär
- Idealisk för analyser som kolväten, aromater, bekämpningsmedel och aminer
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 340/360 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Van der Waals interaktion |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | 100 % dimetylpolysiloxan |
| USP typ | G1, G2, G38 |
| För användning med (applikation) | Kolväteanalys, Aromatisk analys, Bekämpningsmedelsanalys, Fenoler, Herbicidanalys, Aminer |
| Temperaturområde | -60 °C till +340/360 °C |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BP1 |
| Visa mer |