Läs mer
SGE™ BP5 Kapillär GC-kolonn
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Låg blödning
- Icke-polär
- Temperaturområde: -60° till +320/340 °C (-76 °F till +608/644 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 98 ft. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | SGE™ BP5 |
| För användning med (applikation) | Kolväteanalys, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys, Missbruksdroger, Kolväteanalys |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | -60 °C till +320/340 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Material | 5 % fenyl; 95 % dimetylpolysiloxan |
| Polaritet | Icke polär |