Läs mer
Trajan™ BP5 GC Kapillärkolonn
Längd (metrisk):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt generell kolumn
- Låg blödning
- Icke-polär
- Hög temperatur
- Idealisk för aromater, bekämpningsmedel, herbicider, missbruksdroger och kolväten
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 320/340 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | 5 % fenyl/95 % dimetylpolysiloxan |
| USP typ | G36, G41 |
| För användning med (applikation) | Analys av missbruk av droger, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys, Missbruksdroger, Kolväten |
| Temperaturområde | -60 °C till +320/340 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 25 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BP5 |
| Polaritet | Icke polär |
| Visa mer |