Läs mer
Trajan™ BP5 GC Kapillärkolonn
Produktkod. 15208663
Längd (metrisk):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15208663
Brand: Trajan™ 054199
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En allmän fas som används för ett brett spektrum av applikationer
  • Utmärkt generell kolumn
  • Låg blödning
  • Icke-polär
  • Hög temperatur
  • Idealisk för aromater, bekämpningsmedel, herbicider, missbruksdroger och kolväten
Specifikationer
Max. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas 5 % fenyl/95 % dimetylpolysiloxan
USP typ G36, G41
För användning med (applikation) Kolvätenanalys, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys, Missbruksdroger, Kolväten
Temperaturområde -60 °C till +320/340 °C
Filmtjocklek 1.5μ m
Längd (metrisk) 25 m
Förpackningsmaterial Forte™ BP5
Polaritet Icke polär
Beläggning Fused Silica