Läs mer
Trajan™ BP5 GC Kapillärkolonn
Längd (metrisk):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt generell kolumn
- Låg blödning
- Icke-polär
- Hög temperatur
- Idealisk för aromater, bekämpningsmedel, herbicider, missbruksdroger och kolväten
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 350/360 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | 5% Fenyl Polysilphenylene Siloxane |
| USP typ | G27, G36, G41 |
| För användning med (applikation) | Fenolanalys, Ultraspåranalyser, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC-MS och andra specifika detektorapplikationer |
| Temperaturområde | -40 °C till +350/360 °C |
| Filmtjocklek | 3μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BPX5 |
| Visa mer |