Läs mer
BPO-27 racemate, MedChemExpress
Produktkod. 16460368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460368 5 mg
16493847 50 mg
16467716 100 mg
16431869 1 mg
16427908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16460368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19778A
MedChemExpress BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.
BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BPO-27 racemate
CAS 1314873-02-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H18BrN3O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (30.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OC(C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 548.34
Formel vikt 548.34
Procent renhet 98.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus