Läs mer
Novus Biologicals™ BPOZ 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | BPOZ |
| Synonym | ankyrin repeat and BTB (POZ) domain containing 1, ankyrin repeat and BTB/POZ domain-containing protein 1, BPOZMGC20585, BTB3, EF1ABP, elongation factor 1 A binding protein, Elongation factor 1 A-binding protein |
| Gensymbol | ABTB1 |