Läs mer
BPTES, MedChemExpress
Beskrivning
BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BPTES |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 314045-39-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24N6O2S3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NN=C(CCSCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)S2)S1)CC4=CC=CC=C4 |
| Visa mer |