Läs mer
Trajan Scientific and Medical BPX Volatile Kolumn
Produktkod. 31926663
Change view
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
31926663 60 m 0.53 mm 3 μm -
12706567 30 m 0.53 mm 3μ m Varje
12925571 60 m 0.32 mm 1.8μ m Varje
12604955 30 m 0.32 mm 1.8μ m Varje
12915571 30 m 0.25 mm 1.4μ m Varje
15208723 60 m 0.25 mm 1.4μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31926663 Leverantör Trajan Scientific and Medical Leverantörsnummer 054985
Beräknad leverans: 12-01-2027
SGE BPX Volatiles Column är en polär fas designad för EPA-analys av flyktiga organiska ämnen
  • Låg blödning; hög tröghet för de mest krävande analyserna
  • Hög toleransnivå mot ogynnsamma förhållanden och prover
  • Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
  • forte BPX-FLYKTIGA ämnen (Cyanopropylfenylpolysiloxan [Flyktiga ämnen]) —Kolumner som används för EPA:s analys av flyktiga organiska ämnen (EPA 624, 502.2)
Specifikationer
För användning med (applikation) Simulated Distillation, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis
Partikelstorlek 3 μm
Filmtjocklek 3 μm
Längd (metrisk) 60 m
Material Fused Silica
Förpackningsmaterial BPX-Volatiles
Polaritet Polar
Beläggning Polyimide
USP typ G43
Stationär fas Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Typ GC Capillary Column
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Max. Temperatur (metrisk) 300°C
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 290°C