Läs mer
Trajan™ BPX35 GC Kapillärkolonn
Produktkod. 12945551
Längd (metrisk):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12945551
Brand: Trajan™ 054702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 35% Phenyl Polysilphenylene-siloxane. Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Capillary GC Column är en MS premium, låg blödningsfas designad för spåranalys av herbicider och aromater.
  • Mellanpolaritetskolumn
  • Idealisk för konfirmationsanalys
  • Hög temperatur
  • Låg blödning
  • Idealisk för missbruksdroger, läkemedel, PAH, bekämpningsmedel och herbicider
Specifikationer
Max. Temperatur 330/360 °C
Funktionalitet/Interaktionstyp Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas 35% Fenyl Polysilphenylene Siloxane
USP typ G28, G32, G42
För användning med (applikation) Analys av missbruk av droger, Miljöanalys, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Missbruksdroger, Läkemedelsanalys, Flerkärniga aromatiska kolväten
Temperaturområde 10 °C till 330/360 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 60 m
Förpackningsmaterial Forte™ BPX35/BPX608
Polaritet Mellanpolär
Beläggning Fused Silica