Läs mer
SGE™ BPX5 Kapillärkolonner
Produktkod. 10386762
Längd (metrisk):
15 m
25 m
30 m
Temperaturområde:
-40 °C till +360/370 °C
-60 °C till +320/340 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10386762
Brand: SGE™ 054101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande kolumner med ultralåga utfall
  • Opolär; utökat temperaturområde
  • Består av (5%)-fenyl (ekvivalent) polysilfenylen-siloxan
  • Kolumner med en innerdiameter på 0,25 mm är lämpliga för USA EPA-metoder 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 och 8270B
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas SGE™ BPX5
För användning med (applikation) Fenolanalys, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys
Partikelstorlek 0,25μ m
Temperaturområde -40 °C till +360/370 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke polär