Läs mer
SGE™ BPX5 Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
15 m
25 m
30 m
Temperaturområde:
-40 °C till +360/370 °C
-60 °C till +320/340 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Högpresterande kolumner med ultralåga utfall
- Opolär; utökat temperaturområde
- Består av (5%)-fenyl (ekvivalent) polysilfenylen-siloxan
- Kolumner med en innerdiameter på 0,25 mm är lämpliga för USA EPA-metoder 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 och 8270B
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | SGE™ BPX5 |
| För användning med (applikation) | Aminanalys, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys |
| Partikelstorlek | 0,5μ m |
| Temperaturområde | -60 °C till +320/340 °C |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 25 m |
| Polaritet | Icke polär |