Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 10774282
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10774282
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0541025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Trajan Scientific and Medical BPX5 GC kapillärkolonner är MS premium, låg blödningsfas designade för robusthet.
  • Mycket låg blödning
  • Hög temperatur
  • Icke-polär
  • Idealisk för GCMS
  • Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Typ BPX5 GC Kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
För användning med (applikation) Aminanalys, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC-MS och andra specifika detektorapplikationer
Temperaturområde -40 °C till +360/370 °C
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Material 5% Fenyl Polysilphenylen-siloxan
Förpackningsmaterial BPX5