Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket låg blödning
- Hög temperatur
- Icke-polär
- Idealisk för GCMS
- Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Typ | BPX5 GC Kapillärkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| För användning med (applikation) | Ultra Trace Analysis Analysis, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC-MS och andra specifika detektorapplikationer |
| Temperaturområde | -40 °C till +360/370 °C |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Material | 5% Fenyl Polysilphenylen-siloxan |
| Förpackningsmaterial | BPX5 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillärkolonner >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering