Läs mer
Trajan™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 10320941
Change view
Längd (metrisk):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10320941 50 m 0.22 mm 0,25μ m Varje
15218653 6 m 0.32 mm 1μ m Varje
10567342 12 m 0.22 mm 0,25μ m Varje
10442341 25 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10519452 12 m 0.53 mm 0,25μ m Varje
12684945 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
16662612 60 m 0.32 mm 1μ m -
16642612 30 m 0.53 mm 1μ m -
16622612 25 m 0.53 mm 1μ m -
10269190 25 m 0.53 mm 0,25μ m Varje
15124079 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10430081 25 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10268810 25 m 0.22 mm 0,25μ m Varje
10451031 25 m 0.15 mm 0,25μ m Varje
10791412 30 m 0.22 mm 0,25μ m Varje
10208670 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10567532 12 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10025450 12 m 0.53 mm 1μ m Varje
10300711 12 m 0.32 mm 1μ m Varje
15288643 15 m 0.25 mm 1μ m Varje
10616021 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10177200 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
12905561 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10762562 50 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
15298643 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10661813 10 m 0.1 mm 0,1μ m Varje
10055400 50 m 0.32 mm 1μ m Varje
15248643 30 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
15238643 30 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
15228663 15 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10320941 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 054114
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
MS premium, low bleed phase designad för robusthet och är lämplig för ett brett spektrum av applikationer
  • Mycket låg blödning
  • Hög temperatur
  • Icke-polär
  • Idealisk för GCMS
  • Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
För användning med (applikation) Fenolanalys, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC/MS
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 50 m
Förpackningsmaterial BPX5
Polaritet Icke polär
Beläggning Fused Silica
USP typ G27, G36, G41
Stationär fas 5% Fenyl Polysilphenylene Siloxane
Diameter (metrisk) Inre 0.22 mm
Funktionalitet/Interaktionstyp Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna
Max. Temperatur (metrisk) 370 °C
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +360/370 °C