Läs mer
Trajan™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 10791412
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10791412
Brand: Trajan™ 054142
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MS premium, low bleed phase designad för robusthet och är lämplig för ett brett spektrum av applikationer
  • Mycket låg blödning
  • Hög temperatur
  • Icke-polär
  • Idealisk för GCMS
  • Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
Max. Temperatur 370 °C
Funktionalitet/Interaktionstyp Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna
Diameter (metrisk) Inre 0.22 mm
Stationär fas 5% Fenyl Polysilphenylene Siloxane
USP typ G27, G36, G41
För användning med (applikation) Ultra Trace Analysis Analysis, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC/MS
Temperaturområde -40 °C till +360/370 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Förpackningsmaterial BPX5
Polaritet Icke polär
Beläggning Fused Silica