Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- GC-kolumner
- GC Kapillärkolonner
- Trajan Scientific and Medical BPX5 GC Kapillärkolonner
Trajan Scientific and Medical BPX5 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 16662612
Change view
Längd (metrisk):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Filmtjocklek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | - |
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Varje |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Varje |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1μ m | Varje |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Varje |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Varje |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Varje |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Varje |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Varje |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1μ m | Varje |
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Varje |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Varje |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
16662612
Leverantör
Trajan Scientific and Medical
Leverantörsnummer
054154
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 16-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Mycket låg blödning
- Hög temperatur
- Icke-polär
- Idealisk för GCMS
- Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Aminanalys, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC/MS |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Material | Fused Silica |
| Förpackningsmaterial | BPX5 |
| Polaritet | Icke polär |
| Beläggning | Fused Silica |
| USP typ | G27, G36, G41 |
| Stationär fas | 5% Fenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Typ | GC Capillary Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna |
| Max. Temperatur (metrisk) | 370 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +360/370 °C |
| Visa mer Visa mindre |