Läs mer
BQ-788 sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
BQ-788 sodium salt is a potent and selective ETB receptor antagonist, inhibiting ET-1 binding to ETB receptors with an IC50 of 1.2 nM in human Girrardi heart cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BQ-788 sodium salt |
| CAS | 156161-89-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H50N5NaO7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (64.78 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (30.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCC[C@H](C(O[Na])=O)NC([C@@H](CC1=CN(C(OC)=O)C2=CC=CC=C12)NC([C@H](CC(C)(C)C)NC(N3[C@H](C)CCC[C@@H]3C)=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 663.78 |
| Formel vikt | 663.78 |
| Visa mer |