Läs mer
BQCA, MedChemExpress
Produktkod. 16480007
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480007 50 mg -
16444706 100 mg 100mg
16443618 10 mg -
16422796 25 mg -
16406347 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480007 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101858
MedChemExpress BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.
BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BQCA
CAS 338747-41-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15NO4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5.45 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(CC2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=CC=C3)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 309.32
Formel vikt 309.32
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration