Läs mer
BQR-695, MedChemExpress
Beskrivning
BQR-695 is a PI4KIIIβ inhibitor with IC50s of 80 and 3.5 nM for human PI4KIIIβ and Plasmodium variant of PI4KIIIβ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BQR-695 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1513879-21-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20N4O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NVP-BQR695 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.89 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |