missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BQR-695, MedChemExpress

Produktkod. p-200101962
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16457618

Brand: Medchem Express HY18748

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BQR-695 is a PI4KIIIβ inhibitor with IC50s of 80 and 3.5 nM for human PI4KIIIβ and Plasmodium variant of PI4KIIIβ, respectively.

BQR-695 is a PI4KIIIβ inhibitor with IC50s of 80 and 3.5 nM for human PI4KIIIβ and Plasmodium variant of PI4KIIIβ, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BQR-695
Fysisk form Solid
CAS 1513879-21-4
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20N4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym NVP-BQR695
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC(C(OC)=C1)=CC=C1C2=CC3=NC(NCC(NC)=O)=CN=C3C=C2
Molekylvikt (g/mol) 352.39
Formel vikt 352.39
Procent renhet 96.43%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.