Läs mer
BQU57, MedChemExpress
Beskrivning
BQU57 shows selective inhibition for Ral relative to Ras or Rho and inhibit xenograft tumor growth similar to depletion of Ral by siRNA. The IC50 for BQU57 of 2.0 (mu)M in H2122 and 1.3 (mu)M in H358.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BQU57 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1637739-82-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13F3N4O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.13 mM) |
| LEDER | NC1=C(C#N)C(C(C(C)=NN2C)=C2O1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3 |
| Visa mer |