missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brachyury Antibody (TBXT/7711R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20545-100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Brachyury Monoclonal antibody specifically detects Brachyury in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Brachyury | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| brachyury protein, MGC104817, Protein T, SAVA, T brachyury (mouse) homolog, T brachyury homolog, T Brachyury Transcription Factor, T, brachyury homolog (mouse), T-Box Transcription Factor T, TBXT, TF, TFT | |
| Recombinant fragment (around aa 235-435) of human Brachyury protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Hematopoietic Stem Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 6862 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TBXT/7711R | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering