Läs mer
Brackish Water Conductivity Calibrator, 10000umho, YSI™
Specifikationer
Specifikationer
| Spårbarhet till NIST | Ja |
| Analyt- eller komponentnamn | Brackish Water Conductivity Calibrator |
| Densitet | 1g/mL |
| Fysisk form | Vätska |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Element | Bräckvattenledningskalibrator |
| Kvantitet | 0.9463 L |