Läs mer
Brady™ BradyBondz™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Etikett
BradyBondz™ WorkHorse™ Thermal Transfer Printable Clear Polyester (B-430) etiketter är designade för applikationer som använder streckkoder, alfanumeriska tecken, grafiska symboler och logotyper och kräver typskyltliknande kvalitet.
Brand:  Brady™ 030189
Produktkod. 13581460
  • 4135.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • Blanka, genomskinliga etiketter är termiskt överförbara och har ett hållbart permanent akryllim
  • Utmärkt motståndskraft mot de flesta kemikalier, oljor och vatten
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG; UL-godkänd; CSA accepteras
  • Tjänstetemperatur på -70 till 100 °F (-56 till 137 °C)
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Genomskinlig
Permanent
Glans
Polyester
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, märkskyltar
THT-18-430-3
Rektangel
0,003 tum.
1 x 3 tum.
76.2 mm
25.4 mm
76.20 mm
UL-erkänd, CSA-godkänd
Termisk överföring utskrivbara etiketter
Klart
IP™ Aktiverad
Icke-steril
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk överföringsskrivare, IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare, BBP81 Etikettskrivare
3000/rulle
-70 °C till +100 °C
0.076 mm
3 tum
1 tum
3 tum
THT-18-430-3