Läs mer
Abcam Bradfordreagens, proteinkvantifiering, vätska, 500 ml
Produktkod. 32118940 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
32118940 500 mL
1 options
Produktkod. 32118940 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab119216500mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Förbättrad proteinkvantifieringsreagens med högre tolerans mot tvättmedel och minskad variation mellan proteiner.
Bradford-reagens är en förbättrad formulering för proteinkvantifiering med högre tolerans mot tvättmedelskontaminering och minskad protein-till-protein-variation.
  • Form: Flytande
  • Kolorimetrisk detektion: Binder till protein, vilket orsakar en förskjutning i absorption från 465 nm till 595 nm (färgförändring från brun till blå)
  • Prestanda: Utmärkt linjäritet över ett definierat intervall av proteinkoncentrationer
  • Lagringsbuffertbeståndsdelar: 14 % fosforsyra, 3 % etanol, 2,3 % αcyklodextrinhydrat, 0,23 % gamma-cyklodextrin, 0,005 % Brilliant Blue G
  • Användning: Citerad i över 30 publikationer
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Buffert 14 % fosforsyra, 3 % etanol, 2,3 % αcyklodextrinhydrat, 0,23 % gamma-cyklodextrin, 0,005 % Brilliant Blue G
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Detekteringsplats Detektion i lösningen
Formatera Flaska
Form Vätska
Kit Innehåll Bradford-reagens (500 ml)
Frakt skick Omgivning
Substrat Protein
Målmolekyl Protein
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Formulering Beståndsdelar: 14 % fosforsyra, 3 % etanol, 2,3 % αcyklodextrinhydrat, 0,23 % gamma-cyklodextrin, 0,005 % Brilliant Blue G
Kvantitet 500 mL
För användning med (applikation) Proteinkvantifiering